Stampa…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
02321-10G-F 02321-5G-F
02321-10G-FEA 106 EUR
02321-10G-F 02321-5G-F
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Supelco®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 327 °C
Flash Pt: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006299
CAS Number: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f034b0b927063a28f5e4f16b4ce8cc981b4a391&vid=f3565b2c5d354404461b9e68cf369ea9c79b62f8&prid=web&clid=SAPDAM