Pyridine-2,6-dicarboxylic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₅NO₄ Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 327 °C Flash Pt: 188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS Number: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 224 - 255 °C |
Molar Mass | 167.12 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 188 °C |
pH | 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 620 °C |