Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
Purity: 98%
CAS No.: 499-83-2
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Flash Point: 188°(370°F)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 131629
MDL No.: MFCD00006299
Formula:
C₇H₅NO₄ Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.) Flash Pt: 188 °C (370 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS Number: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |