Stampa…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 27.4 EUR
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 248…250 °C
Flash Pt: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006299
CAS Number: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %