Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 89-00-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 137110
Merck Reference: 14,8073
MDL No.: MFCD00006295
Formula:
C₇H₅NO₄ Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 188 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006295 CAS Number: 89-00-9 EINECS: 201-874-8 Merck Index: 14,8073 |