6-Hydroxynicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5006-66-6
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 472182
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di fusione: 314…316 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006277 CAS Number: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |