Stampa…
6-Hydroxynicotinic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
156400250 156401000 156400050
ACRO156400250EA 61.3 EUR
ACRO156400250 ACRO156401000 ACRO156400050
6-Hydroxynicotinic acid 99%
6-Hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 314…316 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006277
CAS Number: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %