2-Aminonicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5345-47-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 119031
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di fusione: ∼ 298 °C (dec.) Densità: 1,545 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006318 CAS Number: 5345-47-1 EINECS: 226-296-3 |