Stampa…
Isonicotinic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
122591000 122595000 122590025
ACRO122591000EA 38.2 EUR
ACRO122591000 ACRO122595000 ACRO122590025
Isonicotinic acid 99%
Isonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 310…315 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006429
CAS Number: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)