Stampa…
Acido nicotinico (Niacin) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000 8.18714.9025
8.18714.0100EA 32 EUR
8.18714.0100 8.18714.1000 8.18714.9025
Acido nicotinico (Niacin) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido nicotinico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di ebollizione: 258 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006391
CAS Number: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Visualizza i codici
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust