Stampa…
Acido nicotinico (Niacin)
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A0963.0100 A0963.0250
APPCA0963.0100EA 36.7 EUR
APPCA0963.0100 APPCA0963.0250
Acido nicotinico (Niacin)
Acido nicotinico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di ebollizione: 258 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006391
CAS Number: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552