Stampa…
Acido nicotinico (Niacin) 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
128290050 128291000 128295000 128290025 128290100
ACRO128290050EA 30.4 EUR
ACRO128290050 ACRO128291000 ACRO128295000 ACRO128290025 ACRO128290100
Acido nicotinico (Niacin) 99.5%
Acido nicotinico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di ebollizione: 258 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 236…239 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006391
CAS Number: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %