Stampa…
Picolinic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
A14749.14 A14749.22 A14749.36
A14749.14EA 22.7 EUR
A14749.14 A14749.22 A14749.36
Picolinic acid ≥99%
Picolinic acid
Purity: 99% CAS No.: 98-98-6 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 139°(232°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 109595 Merck Reference: 14,7403 MDL No.: MFCD00006293
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123.11 g/mol
Punto di ebollizione: 293
Punto di fusione: 135…139 °C
Densità: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 139 °C (232 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006293
CAS Number: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557