Stampa…
Picolinic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
131170250 131171000 131175000 131170025
ACRO131170250EA 22.5 EUR
ACRO131170250 ACRO131171000 ACRO131175000 ACRO131170025
Picolinic acid 99%
Picolinic acid
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…139 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006293
CAS Number: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %