Methyl isonicotinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2459-09-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.5135
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-8.5°
Boiling Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00006427
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di ebollizione: 207…209 °C Densità: 1,016 Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006427 CAS Number: 2459-09-8 EINECS: 219-456-8 |