Stampa…
Metil nicotinato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.1000 8.18713.2000 8.18713.3000 8.18713.5000 8.18713.9010
8.18713.0100EA 47.2 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.1000 8.18713.2000 8.18713.3000 8.18713.5000 8.18713.9010
Metil nicotinato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metil nicotinato
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006388
CAS Number: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Visualizza i codici
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C