Stampa…
Metil nicotinato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
127211000 127215000
ACRO127211000EA 36.9 EUR
ACRO127211000 ACRO127215000
Metil nicotinato 99%
Metil nicotinato
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 38…43 °C
Densità: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95 °C
MDL Number: MFCD00006388
CAS Number: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %