Stampa…
Isoniazide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 56.8 EUR
8.06753.0100 8.06753.7000
Isoniazide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Isoniazide
Formula: C₆H₇N₃O
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006426
CAS Number: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Visualizza i codici
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)