Isoniazide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 54-85-3
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 119374
Merck Reference: 14,5186
MDL No.: MFCD00006426
Formula:
C₆H₇N₃O Punto di fusione: 169…174 °C Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006426 CAS Number: 54-85-3 EINECS: 200-214-6 Merck Index: 14,5186 |