Isonicotinonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 100-48-1
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
pH: 6
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 107712
MDL No.: MFCD00006417
Formula:
C₆H₄N₂ Punto di ebollizione: 194…196 °C Punto di fusione: 76…80 °C Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006417 CAS Number: 100-48-1 EINECS: 202-856-2 |