Stampa…
Isonicotinonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 29 EUR
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitrile 98%
Isonicotinonitrile
Formula: C₆H₄N₂
Peso molecolare: 104,11 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 77…81 °C
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006417
CAS Number: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %