Stampa…
Nicotinonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
A14850.0E A14850.22 A14850.36
A14850.0EEA 430 EUR
A14850.0E A14850.22 A14850.36
Nicotinonitrile ≥98%
Nicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 100-54-9 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 84°(183°F) Odour: Pungent Boiling Point: 206-208° Beilstein Reference: 107711 MDL No.: MFCD00006372
Formula: C₆H₄N₂
Punto di ebollizione: 206…208 °C
Punto di fusione: 48…51 °C
Densità: 1,16
Flash Pt: 84 °C (183 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087130
CAS Number: 100-54-9
EINECS: 202-863-0