Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 100-70-9
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5290
Odour: Characteristic
pH: 8.4
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 107710
MDL No.: MFCD00006218
Formula:
C₆H₄N₂ Peso molecolare: 104,11 g/mol Punto di ebollizione: 212…214 °C Punto di fusione: 26…28 °C Densità: 1,081 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006218 CAS Number: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 |