Pyridine-2-carbonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
Formula:
C₆H₄N₂ Punto di ebollizione: 212 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 26…28 °C Densità: 1,081 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006218 CAS Number: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 UN: 3439 |
Appearance | White to brown Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 25 to 31 °C |
GC | ≥98.5 % |