5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 74115-12-1
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 1422550
Formula:
C₅H₄ClNO Punto di fusione: 159…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006379 CAS Number: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |