Stampa…
3-Chloro-2-hydroxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-pyridinol
L20027.03 L20027.06 L20027.14
L20027.03EA 49.3 EUR
L20027.03 L20027.06 L20027.14
3-Chloro-2-hydroxypyridine ≥97%
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 13466-35-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 109845
Formula: C₅H₄ClNO
Peso molecolare: 129,55 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646109
CAS Number: 13466-35-8