6-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-6-pyridinol, 6-Chloro-2-pyridinol, 2-Chloro-6-hydroxypyridine, 6-Chloropyridin-2(1H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 16879-02-0
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 108665
MDL No.: MFCD00006278
Formula:
C₅H₄ClNO Peso molecolare: 129,55 g/mol Punto di fusione: 129…131 °C Flash Pt: 163 °C (325 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006278 CAS Number: 16879-02-0 EINECS: 240-909-1 |