Stampa…
2-Chloro-3-hydroxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinol
A11376.14 A11376.22
A11376.14EA 134 EUR
A11376.14 A11376.22
2-Chloro-3-hydroxypyridine ≥98%
2-Chloro-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 6636-78-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 2216
Formula: C₅H₄ClNO
Peso molecolare: 129,55 g/mol
Punto di ebollizione: 212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006235
CAS Number: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3