Stampa…
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
B24725.06 B24725.14
B24725.06EA 29.9 EUR
B24725.06 B24725.14
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 22889-78-7 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 120547
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125023
CAS Number: 22889-78-7
EINECS: 245-304-6