4-Amino-2-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-4-aminopyridine
B22098.06
B22098.14
B22098.06EA
60.3
EUR
B22098.06
B22098.14
4-Amino-2-chloropyridine 98%
4-Amino-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Formula:
C₅H₅ClN₂ Peso molecolare: 128,56 g/mol Punto di ebollizione: 153 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 91…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060089 CAS Number: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...