Stampa…
4-Amino-2-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
345450050 345450250 AC34545.1 AC34545.10 345451000
ACRO345450050EA 55.9 EUR
ACRO345450050 ACRO345450250 MAYBAC34545.1 MAYBAC34545.10 ACRO345451000
4-Amino-2-chloropyridine 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060089
CAS Number: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %