Stampa…
3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
A15830.09 A15830.18 A15830.30
A15830.09EA 23.6 EUR
A15830.09 A15830.18 A15830.30
3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
3-Amino-2-chloropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 6298-19-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 130-134°/22mm Beilstein Reference: 109814 MDL No.: MFCD00006238
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128.56 g/mol
Punto di ebollizione: 130…134 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 76…80 °C
Flash Pt: 185 °C (365 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006238
CAS Number: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9