3-Amino-2-chloropyridine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClN₂ Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 77…82 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006238 CAS Number: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |
Appearance | Off-white to yellow to pink Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 81 °C |
HPLC | ≥95 % |