2-Amino-6-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
Purity: 98%
CAS No.: 45644-21-1
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 108669
Formula:
C₅H₅ClN₂ Peso molecolare: 128.56 g/mol Punto di fusione: 69…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234068 CAS Number: 45644-21-1 |