2-Amino-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1072-98-6
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 135-138°
Boiling Point: 127-129°/21mm
Beilstein Reference: 108735
MDL No.: MFCD00006324
Formula:
C₅H₅ClN₂ Punto di ebollizione: 127…129 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 135…138 °C Densità: 1,514 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006324 CAS Number: 1072-98-6 EINECS: 214-020-4 |