Stampa…
2-Amino-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
103410250 103411000 103415000
ACRO103410250EA 41.1 EUR
ACRO103410250 ACRO103411000 ACRO103415000
2-Amino-5-chloropyridine 98%
2-Amino-5-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128.56 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 134…138 °C
Flash Pt: 160 °C
MDL Number: MFCD00006324
CAS Number: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)