Stampa…
2-Amino-3,5-dichloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
B21984.14 B21984.22
B21984.14EA 132 EUR
B21984.14 B21984.22
2-Amino-3,5-dichloropyridine 98%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 4214-74-8 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Odour: Unpleasant Melting Point: 81-83° Beilstein Reference: 119376 MDL No.: MFCD00006313
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006313
CAS Number: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5