2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 69045-79-0
Molecular Formula: C5H3ClIN
Formula Weight: 239.44
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 108889
Formula:
C₅H₃ClIN Punto di fusione: 95…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863635 CAS Number: 69045-79-0 |