Stampa…
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 47.1 EUR
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Peso molecolare: 239,44 g/mol
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863635
CAS Number: 69045-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %