2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
378420050
378420250
ACRO378420050EA
45.8
EUR
ACRO378420050
ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Formula:
C₅H₃ClIN Punto di fusione: 41…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861983 CAS Number: 153034-86-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to brown-yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 45 °C |
GC | ≥97.5 % |