2-Chloro-5-fluoropyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 31301-51-6
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.503
Melting Point: 19°
Boiling Point: 74°/38mm
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD03095332
Formula:
C₅H₃ClFN Peso molecolare: 131.54 g/mol Punto di ebollizione: 74 °C (38 mmHg) Densità: 1.297 Flash Pt: 42 °C (108 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095332 CAS Number: 31301-51-6 UN: 2929 ADR: 6.1 II |