2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 17282-04-1
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5095
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-64°/23mm
Beilstein Reference: 1363435
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03095302
Formula:
C₅H₃ClFN Peso molecolare: 131.54 g/mol Punto di ebollizione: 62…64 °C (23 mmHg) Densità: 1.325 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095302 CAS Number: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1 II |