Stampa…
6-Chloronicotinic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 39.2 EUR
A15620.06 A15620.14 A15620.22
6-Chloronicotinic acid ≥99%
6-Chloronicotinic acid
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Formula: C₆H₄ClNO₂
Peso molecolare: 157,56 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 192 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006241
CAS Number: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5