6-Chloronicotinic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 186…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006241 CAS Number: 5326-23-8 EINECS: 226-201-5 |
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 190 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |