2-Chloronicotinic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2942-59-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 119023
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006236 CAS Number: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |