2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 38496-18-3
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Melting Point: 146-151°
Beilstein Reference: 136114
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Punto di fusione: 146…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075583 CAS Number: 38496-18-3 |