6-Chloronicotinamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloropyridine-3-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 6271-78-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 116043
Formula:
C₆H₅ClN₂O Punto di fusione: 214…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006242 CAS Number: 6271-78-9 EINECS: 228-456-8 |