2-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃ClN₂ Punto di ebollizione: 112 °C (1 -rr) Punto di fusione: 107…108 °C |
MDL Number:
MFCD00014628 CAS Number: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |