Stampa…

2-Chloronicotinonitrile ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile

A14818.06 A14818.14 A14818.22
A14818.06EA 31.7 EUR
A14818.06 A14818.14 A14818.22
2-Chloronicotinonitrile ≥98%
2-Chloronicotinonitrile

Purity: 98% CAS No.: 6602-54-6 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 105-109° Boiling Point: 112°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00014628

Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,56 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014628
CAS Number: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR