Stampa…
3,4,5-Tricloropiridina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12587.03 A12587.06
A12587.03EA 44 EUR
A12587.03 A12587.06
3,4,5-Tricloropiridina ≥98%
3,4,5-Tricloropiridina
Purity: 98% CAS No.: 33216-52-3 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 213-215° MDL No.: MFCD00051685
Formula: C₅H₂Cl₃N
Peso molecolare: 182,44 g/mol
Punto di ebollizione: 213…215 °C
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051685
CAS Number: 33216-52-3